Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 100 de línteres de algodón
Código de producto. 10301802 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Anchura (métrico):
200 mm
570 mm
600 mm
Descripción:
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10301802
Marca: Sartorius™ FT2527460570K
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción 50 láminas
Formato Lámina
Grado FN 100
Material Línteres de algodón
Anchura (imperial) 570 mm
Anchura (métrico) 570 mm
Longitud (métrico) 460 mm
Técnica Cromatografía