Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 3 de línteres de algodón
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Anchura (métrico):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Grado | FN 3 |
| Material | Línteres de algodón |
| Anchura (métrico) | 580 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Técnica | Cromatografía |