Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 3 de línteres de algodón
Código de producto. p-8003693 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Anchura (métrico):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10682602
Marca: Sartorius™ FT2503250250N
Solo quedan null
Especificaciones
Formato Lámina
Grado FN 3
Material Línteres de algodón
Anchura (métrico) 250 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Técnica Cromatografía