Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 8 de línteres de algodón
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Grado | FN 8 |
| Material | Línteres de algodón |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Longitud (métrico) | 580 mm |
| Técnica | Cromatografía |