Learn More
Azpack™ Lana de algodón, no absorbente
Descripción
- Copos de algodón blanqueado al 100 %
- Tratado con acabado no absorbente
- El rollo tiene aproximadamente 3,5 m x 325 mm (L × An)
- 500g
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Algodón no absorbente |
| Material | Algodón blanqueado tratado con acabado no absorbente |
| Grado | Marcado CE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 500 g |