Especificaciones
Densidad | 1.070g/cm3 |
---|---|
Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Coulomat A |
Punto de ebullición | 59°C |
Envase | Frasco con polirrevestimiento |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15684450
|
Honeywell Fluka
34807-500ML |
500 mL | Frasco con polirrevestimiento |
131.37€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15694450
|
Honeywell Fluka
34807-6X500ML |
6 x 500 mL | Frasco con polirrevestimiento |
685.90€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
1.070g/cm3 | |
HYDRANAL™-Coulomat A | |
Frasco con polirrevestimiento |
11°C (51.8°F) | |
59°C | |
UN3286 |
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 8(6.1)(3)/PGII
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL-Coulomat A
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.,Se sospecha que provoca cáncer.,Se sospecha que provoca cáncer.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H370-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide