Learn More
Cumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Coumarin is an anticoagulant found in medicinal plants and used in phytomedicine for the treatment of venous diseases. This compound is found to have anti-tumor activities in several human cells lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Coumarin |
Punto de fusión | 68°C to 71°C |
Densidad | 0.935 |
Punto de ebullición | 297°C to 299°C |
Temperatura de inflamación | 162°C (323°F) |
Olor | Pleasant |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 383644 |
Índice Merck | 14,2562 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.