Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de precisión de recuento COUNT-CAL™
Código de producto. 10280035 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
2 μm
20 μm
25 μm
30 μm
5,010 ± 0,035 μm
50,2 ± 0,3 μm
70 μm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10280035
Marca: Thermo Scientific™ CC15PK
Edge
Reduzca al mínimo la contaminación eliminando la necesidad de hacer diluciones seriadas y de manipular demasiado la muestra con los patrones para la precisión de recuento Thermo Scientific™ COUNT-CAL™.
Reduzca al mínimo la contaminación eliminando la necesidad de hacer diluciones seriadas y de manipular demasiado la muestra gracias a los patrones para la precisión de recuento Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un producto rentable y práctico para validar contadores de partículas en líquido. Los patrones, envasados en frascos de un solo uso diseñados para obtener las muestras directamente del frasco, se desarrollaron para fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que buscaban una verificación provisional de las normas USP 788 y 789 (Partículas en inyectables y Partículas en soluciones oftálmicas).
Los patrones de precisión listos para usar están diseñados para usarse regularmente con contadores de partículas en líquido con el fin de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso, con lo que se asegura la reproducibilidad del contador de partículas, ya que permite llevar un registro continuo de su rendimiento usando una suspensión de microesferas trazable al NIST™ con una concentración precisa.
  • Las microesferas de poliestireno se suspenden en un diluyente ultralimpio.
  • La concentración está optimizada para su uso en contadores de partículas de extinción de luz y otras aplicaciones de recuento a bajas concentraciones.
  • Los diámetros son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • CC10 y CC25 son ideales para los análisis provisionales de las normas USP 788 y 788.
Incluye:
  • Certificado de calibración y trazabilidad al NIST™
  • Protocolo de recuento de partículas
  • Hoja de datos de seguridad de materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Concentración 3000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Los productos proporcionan un método preciso para calibrar o verificar el rendimiento de los contadores de partículas láser
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Validación de contador de partículas líquidas, Verificación de USP
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, protocolo de recuento de partículas
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 6 x 25 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3%
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de seis meses
Diámetro (métrico) 15,02 ± 0,15 μm