Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de precisión de recuento COUNT-CAL™
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Reduzca al mínimo la contaminación eliminando la necesidad de hacer diluciones seriadas y de manipular demasiado la muestra gracias a los patrones para la precisión de recuento Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un producto rentable y práctico para validar contadores de partículas en líquido. Los patrones, envasados en frascos de un solo uso diseñados para obtener las muestras directamente del frasco, se desarrollaron para fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que buscaban una verificación provisional de las normas USP 788 y 789 (Partículas en inyectables y Partículas en soluciones oftálmicas).
- Las microesferas de poliestireno se suspenden en un diluyente ultralimpio.
- La concentración está optimizada para su uso en contadores de partículas de extinción de luz y otras aplicaciones de recuento a bajas concentraciones.
- Los diámetros son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
- CC10 y CC25 son ideales para los análisis provisionales de las normas USP 788 y 788.
Incluye:
- Certificado de calibración y trazabilidad al NIST™
- Protocolo de recuento de partículas
- Hoja de datos de seguridad de materiales
Spezifikation
Spezifikation
| Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
| Concentración | 3000 partículas/ml ± 10 % |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno en agua |
| Descripción | Los productos proporcionan un método preciso para calibrar o verificar el rendimiento de los contadores de partículas láser |
| Color | Blanco o incoloro |
| Para utilizar con (aplicación) | Validación de contador de partículas líquidas, Verificación de USP |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partículas para el control de recuentos |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.