Learn More
Invitrogen™ Contador de células automatizado Countess™ 3
Experience rapid cell counting with the Countess 3 Automated Cell Counter. Equipped with advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software, the Countess 3 brightfield cell counter enables automated cell counting and measurement of cell viability.
Marca: Invitrogen™ AMQAX2000
4309.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
The Countess 3 Automated Cell Counter is a brightfield cell counter equipped with an advanced machine-learning algorithm, ruggedized optics, fully-automated focus and lighting, and image analysis software. This benchtop cell counting system is designed for rapid automated cell counting and viability measurement of primary and immortalized cell samples to prepare cells for downstream analysis and for routine cell culture passaging.
El contador de células automatizado Countess 3 es un sistema de recuento de células de sobremesa equipado con un algoritmo avanzado de aprendizaje automático, óptica robusta, enfoque e iluminación totalmente automatizados y software de análisis de imágenes para la evaluación rápida de muestras de células primarias e inmortalizadas.
- Exactitud: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
- Rapidez: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad e informa del tamaño medio de las células con un solo toque en unos 20 segundos.
- Práctico:no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva con montaje rebajado de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario permiten un inicio rápido, requieren una formación mínima y ofrecen un almacenamiento automático de datos en USB o en la nube.
El contador de células automatizado Countess 3 opera en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 µl de la muestra con 10 µl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El rango de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células/ml (el rango óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células/ml), que es más amplio que el de un hemocitómetro.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
Utilizando el puerto USB del contador de células automatizado Countess 3 y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB con el instrumento Countess 3 y hay disponible un dispositivo WiFi).
Especificaciones
Contador de células automatizado | |
5 MP | |
Microscopios EVOS, citómetros de flujo Attune | |
2 muestras por portaobjetos | |
1 Channel (Brightfield) | |
Integrado, unidad USB | |
8 lb | |
RoHs | |
1 instrument | |
1-year Standard | |
50/60 Hz |
Countess | |
Flujos de trabajo de cultivo celular y análisis | |
Campo claro | |
2.5X | |
LCD | |
Long. x anch. x prof.: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm | |
3,6 kg | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Ambiente | |
12 VDC, 3 A | |
100/240 V |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2187A21041230 | Certificado de análisis | 07/05/2521 | AMQAX2000 |
2187A23036493 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | AMQAX2000 |
2187A24018604 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | AMQAX2000 |
2187A24018670 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | AMQAX2000 |
2187A2408894 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | AMQAX2000 |
Para uso exclusivo en investigación