Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
El contador de células automatizado Countess™ 3 FL es una plataforma de ensayo de sobremesa equipada con óptica de última generación, capacidad de iluminación y enfoque totalmente automatizados y software de análisis de imágenes impulsado por un algoritmo de aprendizaje automático basado en redes neuronales para una evaluación rápida de líneas celulares primarias e inmortalizadas.
Marca: Invitrogen™ AMQAF2000
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
El contador de células automatizado Countess 3 FL es una plataforma de ensayo de sobremesa equipada con óptica de última generación, capacidad de iluminación y enfoque totalmente automatizados y software de análisis de imágenes impulsado por un algoritmo de aprendizaje automático basado en redes neuronales para una evaluación rápida de líneas celulares primarias e inmortalizadas. El contador Countess 3 FL tiene la capacidad de iluminación de campo claro o fluorescencia con flexibilidad de tres canales (campo claro y dos canales de fluorescencia opcionales), lo que permite a los investigadores contar células, supervisar la expresión de proteínas fluorescentes, obtener información sobre los procesos apoptóticos y medir la viabilidad celular.
- Exactitud: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
- Flexible: acepta hasta dos cubos de luz EVOS, seleccionables por el usuario a partir de quince canales fluorescentes
- FAS: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad, comunica el tamaño medio de las células y guarda los datos con un solo toque, en unos 20 segundos
- Práctico: no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario proporcionan un inicio rápido y requieren una formación mínima
El contador de células automatizado Countess 3 FL funciona en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 µl de la muestra con 10 µl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 FL utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El rango de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células/ml (el rango óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células/ml), que es más amplio que el de un hemocitómetro.
Funcionamiento sencillo con versatilidad de aplicaciones fluorescentes
El contador Countess 3 FL dispone de una interfaz de usuario intuitiva. Con este instrumento, el recuento celular automatizado le ofrece los datos necesarios para preparar las muestras para el siguiente pase o experimento. Además, permite el multiplexing con una serie de tintes fluorescentes y proteínas excitadas mediante cubos de luz EVOS. Ya no es necesario utilizar instrumentos complejos y costosos para obtener datos fiables.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
A través del puerto USB en el contador de células automatizado Countess 3 FL y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y, a continuación, transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB y un adaptador Wi-Fi con el instrumento Countess 3 FL).
Especificaciones
Contador de células automatizado | |
Flujos de trabajo de cultivo celular y análisis | |
Campo claro, fluorescente | |
Fuente de alimentación, soporte de portaobjetos, herramienta de instalación de cubos de luz, unidad USB, llave de Wi-Fi, 1 caja de portaobjetos de cámara | |
Integrado, unidad USB | |
8 lb | |
RoHs | |
Ambiente |
Countess™ | |
Microscopios EVOS, citómetros de flujo Attune | |
2 muestras por portaobjetos | |
LCD | |
Long. x anch. x prof.: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm | |
3,6 kg | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
100/240 V |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.