Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
Marca: Invitrogen™ A49866
Descripción
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
El contador de células automatizado Countess 3 FL es una plataforma de ensayo de sobremesa equipada con óptica de última generación, capacidad de iluminación y enfoque totalmente automatizados y software de análisis de imágenes impulsado por un algoritmo de aprendizaje automático basado en redes neuronales para una evaluación rápida de líneas celulares primarias e inmortalizadas. El contador Countess 3 FL tiene la capacidad de iluminación de campo claro o fluorescencia con flexibilidad de tres canales (campo claro y dos canales de fluorescencia opcionales), lo que permite a los investigadores contar células, supervisar la expresión de proteínas fluorescentes, obtener información sobre los procesos apoptóticos y medir la viabilidad celular.
Este paquete de inicio incluye un contador de células (n.º de cat. AMQAF2000) más:
- Cubos de luz EVOS GFP y RFP
- Portaobjetos reutilizable
- 500 portaobjetos desechables con azul de tripano
Las características del contador celular automatizado Countess 3 FL incluyen:
- Exactitud: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
- Flexible: acepta hasta dos cubos de luz EVOS, seleccionables por el usuario a partir de quince canales fluorescentes
- FAS: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad, comunica el tamaño medio de las células y guarda los datos con un solo toque, en unos 20 segundos
- Práctico: no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario proporcionan un inicio rápido y requieren una formación mínima
El contador de células automatizado Countess 3 FL funciona en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 µl de la muestra con 10 µl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 FL utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El rango de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células/ml (el rango óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células/ml), que es más amplio que el de un hemocitómetro.
Funcionamiento sencillo con versatilidad de aplicaciones fluorescentes
El contador Countess 3 FL dispone de una interfaz de usuario intuitiva. Con este instrumento, el recuento celular automatizado le ofrece los datos necesarios para preparar las muestras para el siguiente pase o experimento. Además, permite el multiplexing con una serie de tintes fluorescentes y proteínas excitadas mediante cubos de luz EVOS. Ya no es necesario utilizar instrumentos complejos y costosos para obtener datos fiables.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
A través del puerto USB en el contador de células automatizado Countess 3 FL y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y, a continuación, transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB y un adaptador Wi-Fi con el instrumento Countess 3 FL).
Especificaciones
Contador de células automatizado instalado por el usuario y accesorios | |
5 MP | |
Azul de tripano, portaobjetos de cámara Countess, portaobjetos reutilizable, cubos de luz EVOS, tintes ReadyCount | |
2 samples per slide | |
3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes) | |
Integrado, unidad USB | |
Long. x anch. x prof.: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm | |
3,6 kg | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Ambiente | |
50/60 Hz |
Countess | |
Cell Culture and Analysis Workflows | |
Brightfield, Fluorescence | |
2.5X | |
LCD (1280 x 800 pixels) | |
Countess 3/3 FL Cell Counter Software | |
8 lb | |
RoHs | |
1 package | |
1-year Standard | |
100/240 V |