Learn More
Invitrogen™ Herramienta de extracción de cubos de luz Countess™
Solo para su uso con el contador de células automatizado Countess II FL.
Marca: Invitrogen™ AMEP4747
26.55 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Solo para su uso con el contador de células automatizado Countess II FL. Se utiliza para la instalación o retirada de cubos de luz EVOS del instrumento Countess II FL.
Especificaciones
Herramienta de extracción de cubos de luz | |
Recuento celular | |
1 unit |
Countess | |
Contadores de células automatizados Countess II FL y Countess 3 FL | |
Temperatura ambiente |