Learn More
Corning™ Cámara de recuento
Tienda Corning Productos
Click to view available options
:
Sin rejilla; 0,1 mm de profundidad; para cámara de recuento
Descripción
Este portaobjetos sin rejilla tiene una profundidad de 0,1 mm, igual que un hemocitómetro Neubauer y viene de serie con dos cubreobjetos de alta calidad. Estos portaobjetos tienen una muesca para facilitar la carga de la suspensión celular.
Specifications
Specifications
| Grid Type | Sin rejilla |
| Fondo (métrico) | 0,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células Corning™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction