Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento
Código de producto. p-8013423
Click to view available options
Tipo de producto:
Cámaras de recuento, Neubauer
Cámaras de recuento, Neubauer Improved
Cámaras de recuento, con revestimiento brillante y pinzas; Neubauer Improved
Cámaras de recuento, con revestimiento brillante; Neubauer Improved
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10315421
Marca: Hirschmann™ 8100204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Facilita una determinación rápida y sencilla de concentración celular en muestras líquidas. Las cámaras de recuento Hirschmann Instruments™ están disponibles en una gran variedad de profundidades para adaptarse a una amplia gama de sistemas.
  • Línea doble
  • Disponibles con o sin línea brillante y con o sin pinzas
  • Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Cámaras de recuento, con revestimiento brillante; Neubauer Improved
Cantidad 1Each
Fondo (métrico) 0.1 mm
Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro