Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio circulares para microscopía Karl Hecht™ Assistent™ están fabricados con un vidrio de borosilicato supertransparente para evitar prácticamente cualquier distorsión de color.
Marca: Karl Hecht™ 100118
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- 0,13 - 0,16 mm de grosor
- Excelente planicidad
- Con marcado CE
- Resistencia óptima a ataques químicos
- Adaptación precisa del índice de refracción a los microscopios.
- Transmisión espectral alta
- Excelente calidad interna del vidrio, con niveles muy bajos de inclusiones, estrías, burbujas, rayas, etc.
- En cajas de 100 piezas, 10 cajas en una caja de cartón
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio | |
Vidrio | |
18 mm | |
1000/paq. |
Circulares | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
CE |