Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio para microscopía
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- 0,13-0,17 mm de grosor
- De conformidad con la norma DIN 58 884, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 15 x 15 mm |
| Certificaciones | CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE |