Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio para microscopía
Descripción
- 0,13-0,17 mm de grosor
- De conformidad con la norma DIN 58 884, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Coverslip |
| Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 32 mm |
| Certificaciones | DIN 58 884, CE acc. IVD 98/79 EC |
| Cantidad | 10 x 100/Pk. |