Learn More
Epredia™ Cubreobjetos, círculares
Código de producto. 10343435 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
#0 (de 0,085 a 0,13 mm)
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Diámetro (métrico):
10 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10343435
Marca: Epredia™ CB00300RAC40MNZ0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos Thermo Scientific™ son ideales como material de cobertura para muestras en exámenes microscópicos de medicina, biología e investigación. Fabricado con vidrio de borosilicato D 263™ M Schott AG. Disponibles en varios tamaños de grosor.
  • Muy transparente y acromático – prácticamente libre de cualquier distorsión de color
    Buena planaridad.
  • Índice de refracción ajustado para microscopios.
  • Alta homogeneidad óptica – prácticamente libre de inclusiones, rayas, burbujas, etc.
  • Muy buena estabilidad química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forma Circulares
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 30 mm
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Diámetro (métrico) 30 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.