Learn More
Epredia™ Cubreobjetos, círculares
Código de producto. 12893804 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#0 (de 0,085 a 0,13 mm)
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Diámetro (métrico):
10 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Grosor (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12893804 #0 (de 0,085 a 0,13 mm) 10 mm paquete de 1000
10343435 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 30 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12893804
Marca: Epredia™ CB00100RA020MNZ0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos Thermo Scientific™ son ideales como material de cobertura para muestras en exámenes microscópicos de medicina, biología e investigación. Fabricado con vidrio de borosilicato D 263™ M Schott AG. Disponibles en varios tamaños de grosor.
  • Muy transparente y acromático – prácticamente libre de cualquier distorsión de color
    Buena planaridad.
  • Índice de refracción ajustado para microscopios.
  • Alta homogeneidad óptica – prácticamente libre de inclusiones, rayas, burbujas, etc.
  • Muy buena estabilidad química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma Circulares
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 10 mm
Anchura (métrico) 10 mm
Grosor (métrico) #0 (de 0,085 a 0,13 mm)
Diámetro (métrico) 10 mm