Learn More
CleanSpace™ Technology Mono
La cubierta desechable protege los respiradores CleanSpace™ de la suciedad y las salpicaduras.
Marca: CleanSpace™ Technology PAF-0049
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Se utiliza con el revolucionario CleanSpace™: un respirador purificador de aire eléctrico ligero sin mangueras/correas
- Materiales: Fibras de polímero hilado
- Fácil y rápido de ajustar y quitar de la unidad de alimentación
- Compatible con todos los respiradores CleanSpace™
Especificaciones
No | |
Filtros estándar y de caja grande | |
25/paq. |
Cubierta del ventilador | |
PAF-0049 |