Learn More
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles
Click to view available options
Modelo:
Autoclave para monos
Limpieza de los monos
Descripción
Autoclave para monos:
- Alta resistencia a la niebla
- Producto compatible con autoclave
- Canal de evacuación para líquidos
- Revestimiento PLATINUM: antiarañazos y antivaho
Limpieza de los monos:
- Se puede esterilizar con rayos gamma, beta u óxido de etileno
- Desechables
- Canal de evacuación para líquidos
- PLATINUM LITE, revestimiento antivaho
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Departamentos de farmacia, microelectrónica y cirugía |
Incluye | Correa de neopreno |
Modelo | Limpieza de los monos |
Peso (métrico) | 79 g |
Material | Policarbonato |
Lens Material | Policarbonato |