Learn More
Epredia™ Gradillas de tinción de cubreobjetos
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Descripción:
Gradilla de 30 cubreobjetos
Gradilla para cinco cubreobjetos
Posiciones:
5
30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Coloque cubreobjetos de 22 mm o 24 mm de forma segura en las gradillas de tinción de cubreobjetos Thermo Scientific™. Disponibles con una capacidad de almacenamiento de cinco o de treinta cubreobjetos.
- Fabricada con acero inoxidable soldado
Gradilla para cinco cubreobjetos:
- Encaja en cubeta de tinción vertical o vaso de precipitados de vidrio
Gradilla de treinta cubreobjetos:
- Incluye un asa desmontable de tipo resorte
- Mide 10,2 x 2,8 x 3,0 cm (4 x 11 x 1,2 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de tinción de cubreobjetos |
| Descripción | Gradilla de 30 cubreobjetos |
| Admite | Portaobjetos |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 30 |
| Longitud (métrico) del portaobjetos | 22 o 24 mm |