Learn More
Helios Italquartz Covers with Long Handle, Translucent
Covers with long handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
74.20€ - 168.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Cuarzo |
Tipo | Cubiertas con asa larga |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15888064
|
Helios Italquartz
64F00602 |
Crisol CR 2 |
81.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15898064
|
Helios Italquartz
64F00603 |
Crisol CR 6-7 |
74.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15808074
|
Helios Italquartz
64F00604 |
Crisol CR 10 |
83.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15818074
|
Helios Italquartz
64F00605 |
Crisol CR 13 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15828074
|
Helios Italquartz
64F00606 |
Crisol CR 16 |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15838074
|
Helios Italquartz
64F00607 |
Crisol CR 14 |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15848074
|
Helios Italquartz
64F00609 |
Crisol CR 5 |
98.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15858074
|
Helios Italquartz
64F00610 |
Crisol CR 8 |
98.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15868074
|
Helios Italquartz
64F00611 |
Crisol CR 4 |
88.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15878074
|
Helios Italquartz
64F00612 |
Crisol CR 12 |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent
- Include long handle
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Especificaciones
Translúcido | |
Cuarzo | |
Cubiertas con asa larga |