Learn More
Helios Italquartz Covers with Long Handle, Transparent
Covers with long handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 64P00104
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Transparente
- Incluye asa larga
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Transparente | |
Cuarzo | |
Cubiertas con asa larga | |
Crisol CR 13 |