Learn More
SureScreen Diagnostics Casete de prueba rápida de antígenos visuales COVID-19
Casete de prueba rápida de antígenos visuales COVID-19 con muestras de hisopo nasal (anterior), nasofaríngeo y orofaríngeo.
Marca: SureScreen Diagnostics COVID19AGVC
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Alertas:
Solo para uso diagnóstico in vitro profesional.
Este producto tiene la Marca CE-IVD para uso profesional y cumple con la Directiva europea de dispositivos de diagnóstico in vitro (98/79/EC).
Description
- Para la detección directa y cuantitativa de antígenos de nucleoproteínas virales SARS-CoV-2 a partir de muestras de hisopo nasal (anterior), nasofaríngeo y orofaríngeo para personas con sospecha de COVID-19
- No se requiere equipo adicional
Specifications
Sí | |
95% | |
25 pruebas/caja | |
15 minutos |
Hisopo de nariz y garganta | |
Prueba rápida viral | |
100% |