Learn More
CPC™ Conectores de acoplamiento y desconexión rápida Serie MPC
Detach these fittings with a simple press of the thumb latch. CPC™ Plastic Quick-Disconnect Fittings are ideal for use with corrosive fluids. Polycarbonate and polysulfone materials pass all physicochemical, cytotoxicity, leachables and extractables tests.
59.45€ - 865.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Diámetro interior (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Diámetro interior (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17385589
|
CPC™
31311-52 |
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada | ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | 9,5 mm | Blanco |
865.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780029
|
CPC™
31311-21 |
Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada | Polisulfona | 6,4 mm | Ámbar |
76.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11739979
|
CPC™
31311-71 |
Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada | Polisulfona | 6,4 mm | Ámbar |
65.40€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11749979
|
CPC™
31311-72 |
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada | Polisulfona con sellado de silicona curada con platino | 9,5 mm | Ámbar |
59.45€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11700629
|
CPC™
31311-22 |
Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada | Polisulfona | 9,5 mm | Ámbar |
73.80€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador.Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos.Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
- Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
- Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
- Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
- Ergonomic thumb latch
- Audible 'click' when connected
- USP Class VI materials
- Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
- Coupling halves can be rotated when connected
- Tapered barb
- BSE/TSE free materials
- Cell culture media packaging and transfer lines
- Harvest and collection applications
- Buffer solutions
- Tube sets
- Urology drainage/collection systems
- Hypo/hyperthermia blankets
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF | |
Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida | |
-40 °C |
Esterilizable en autoclave | |
-40 °F |