Learn More
CPC™ Conectores de plástico, acoplamientos y accesorios
Satisfaga una amplia gama de aplicaciones de uso general con estos acoplamientos de desconexión rápida de plástico. Los conectores, acoplamientos y accesorios de plástico CPC™ incorporan terminaciones integradas junto con conexión y desconexión con una sola mano.
Marca: CPC™ 06364-85
Descripción
- Disponibles en flujo nominal de 3,17 a 12,7 mm (de 1/8 a 1/2 pulgadas)
- Estructura de polipropileno
- Juntas tóricas de EPDM
- Cierre de pasador Colder
- Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
- Menos puntos de fuga, ensamblajes más cortos e instalaciones más rápidas
Especificaciones
Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada | |
Polipropileno | |
34,2 mm | |
-40 °F | |
16,5 mm | |
Conector de plástico | |
120 psi | |
de 80 °C |
34,2 mm L × 16,5 mm Al | |
1,35 in | |
9,5mm | |
-40 °C | |
0,63 in | |
Blanco | |
180 °F |