missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Conectores de plástico, acoplamientos y accesorios
Satisfaga una amplia gama de aplicaciones de uso general con estos acoplamientos de desconexión rápida de plástico. Los conectores, acoplamientos y conexiones de plástico CPC™ incorporan terminaciones integradas junto con conexión y desconexión con una sola mano.
Marca: CPC™ 06360-65
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en flujo nominal de 3,17 a 12,7 mm (de 1/8 a 1/2 pulgadas)
- Estructura de polipropileno
- Juntas tóricas de EPDM
- Cierre de pasador Colder
- Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
- Menos puntos de fuga, ensamblajes más cortos e instalaciones más rápidas
Especificaciones
Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada | |
Sello Buna–N. | |
45,7 mm | |
-40 °F | |
23 mm | |
Conector de plástico | |
120 psi | |
80°C |
45,7 mm L × 23 mm Al | |
1,8 in | |
6,4mm | |
-40 °C | |
0,94 in | |
Blanco | |
180 °F |