Learn More
CPCCOEt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001164
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective non-competitive mGlu1 antagonist
hmGlu1 subtype-selective non-competitive antagonist (IC50 = 6.5 μM). Has no agonist or antagonist activity at hmGlu2, 4a, 5a, 7b, 8a or ionotropic receptors at concentrations of up to 100 μM.
CAS 179067-99-3
Fórmula molecular C13H13NO4
Peso molecular (g/mol) 247.25
Clave InChI FXCTZFMSAHZQTR-DRYKPYBASA-N
Sinónimo cpccoet
PubChem CID 92460002
Nombre IUPAC ethyl (1aS,7Z,7aS)-7-hydroxyimino-1,7a-dihydrocyclopropa[b]chromene-1a-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C12CC1C(=NO)C3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPCCOEt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.25
Porcentaje de pureza >99%