Learn More
Pal International™ Cubrezapatos de tela de CPE
Fabricados con polietileno en relieve de alta calidad que proporciona resistencia y agarre en suelos resbaladizos. Los cubrezapatos Pal International™ CPE incluyen elástico en los tobillos, lo que garantiza un buen ajuste y ofrece protección para suelos y calzado en una amplia gama de industrias.
Marca: Pal International™ R21233AX
79.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con polietileno en relieve de alta calidad que proporciona resistencia y agarre
- Su gran tamaño de 35,6 cm y el elástico en los tobillos garantizan un buen ajuste en la mayoría de los pies
- Adecuados para la protección de suelos y calzado, garantiza la higiene del entorno en una amplia gama de sectores
- En 3 colores (rojo, blanco o azul) para cumplir con la codificación cromática higiénica de la ropa de trabajo
- Paquetes de alto volumen de 2000 pares