Learn More
Pal International™ Cubrezapatos de tela de polietileno de CPE
Made from high quality embossed polyethylene providing strength and grip on slippery floors. Pal International™ CPE Overshoes are elasticised at the ankle ensuring a good fit and offering protection for floors and footwear in a range of industries.
130.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para la protección de suelos y calzado, garantiza la higiene del entorno en una amplia gama de sectores |
---|---|
Longitud (imperial) | 14 in. |
Longitud (métrico) | 35.56 cm |
Material | Polietileno |
Tamaño | Talla única |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12373996
|
Pal International™
R21233AX |
Azul |
130.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of high-quality embossed polyethylene providing strength and grip
- Large 35.6cm (14 in.) size and elasticized ankle ensure a good fit on most feet
- Suitable for protecting floors and footwear and ensuring environmental hygiene in a range of industries
- Come in 3 colors (red, white or blue) to support color-coded hygiene workwear
- High-volume packs dispense 2,000 pairs
Especificaciones
Adecuado para la protección de suelos y calzado, garantiza la higiene del entorno en una amplia gama de sectores | |
35.56 cm | |
Talla única | |
CPE |
14 in. | |
Polietileno | |
Suela suave | |
Protectores para zapatos de CPE |