Learn More
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El monohidrato de creatina interviene en la producción rápida de ATP, principalmente en el tejido musculoesquelético a través de la acción de la(s) creatinacinasa(s). Puede usarse como suplemento para estudiar su mecanismo de absorción y metabolismo de acción. Se utiliza en el tratamiento de enfermedades neuromusculares.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l) a 20 °C. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine monohydrate |
| Punto de fusión | ∼292°C (decomposition) |
| pH | 6.9 |
| Olor | Weak |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 907175 |
| Índice Merck | 14,2568 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.15 (131.13 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |