Learn More
Sal de disodio de fosfato de creatina tetrahidrato, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022535
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11438296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15362.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O
Creatine phosphate disodium salt acts as a substrate for creatine kinase determinations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de disodio de fosfato de creatina actúa como sustrato para determinaciones de creatina quinasa.
Solubilidad
Soluble en agua, 0,1 g/mL.
Notas
Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes. Proteger de la luz del sol directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71519-72-7
Fórmula molecular C4H8N3Na2O5P·4H2O
Número MDL MFCD00150192
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.0.1g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.14 (255.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo