Learn More
Rojo de cresol, puro, indicador de pH de solución al 0,02 %, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical C/7460L/08
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
5878 | |
Rojo | |
Líquido |
Frasco de vidrio ámbar | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cresol Red
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Título del producto
Rojo de cresol, puro, indicador de pH de solución al 0,02 %, Fisher Chemical > 500 ml, frasco de vidrio ámbar
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido