Learn More
Tinción biológica de alta pureza de violeta de cresilo acetato MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cresyl Violet Acetate |
Nombre de nota | Used for staining nerve tissue and nerve cells and fresh tumor tissue for biopsy. |
CAS | 10510-54-0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 75% |
Fórmula molecular | C18H15N3O3 |
Número MDL | MFCD00013151,MFCD00013151 |
Sinónimo | Cresyl Fast Violet, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt |
Clave InChI | XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3 |
Nombre IUPAC | 8,12-diamino-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-ylium acetate |