Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 31 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | 1500 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 50 ml |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |