Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de vidrio transparente
Código de producto. 11560535 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
< 118,8/ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 88
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11560535 < 118,8/ml paquete de 88
11530535 50 ml paquete de 100
2 options
Código de producto. 11560535
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene material en viales de vidrio con cuellos y cierres de rosca. Los viales de cuello de rosca transparentes de tipo N20 están disponibles en una amplia variedad de formas.
  • Cuello para encapsular
  • Fondo plano
  • Vidrio
  • li>Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 51,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 118,8/ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) 6000 μl
Volumen de trabajo (métrico) 100 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 94,5 mm
Tipo de producto 3ª clase hidrolítica