Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
635.00€ - 1335.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11865050
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 20mm | Tapón de aluminio |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11879440
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 32mm | Cierres de tapa abatible/abatibles |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12980981
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 20mm | Cierres de tapa abatible/abatibles |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824970
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 13mm | Cierres de tapa abatible/abatibles |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11869440
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 32mm | Tapón de aluminio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11898951
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 7,5 mm | Aluminum/Steel Caps |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11868981
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 8mm | Tapón de aluminio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11844890
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de encapsulado de 11mm | Tapón de aluminio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Crimping Head
- Pneumatic
- Steel