Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Código de producto. 15532340 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del tapón (métrico):
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15532340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
  • Cabezal de engarce para tapones de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cabezal de engarce de 20 mm
Diámetro del tapón (métrico) 20 mm
Material Plástico, Acero
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo Crimping Head