Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del tapón (métrico):
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cabezal de engarce de 13 mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 13 mm |
| Material | Plástico, Acero |
| Tipo | Crimping Head |