Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
414.12€ - 440.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15542300
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de engarce para tapones de aluminio de 8 mm |
440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15532340
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de engarce de 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15542310
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de engarce de 11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15562330
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de engarce de 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Crimping Head for Aluminum Caps
Especificaciones
Plástico, Acero |