missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18266904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18266904 0.025 mg 25 microgramos
18268791 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18266904

Marca: Novus Biologicals NBP266379SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRISPR-Cas9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2μg/ml
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length S. pyogenes Cas9 protein [UniProt Q99ZW2]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Disciplina de investigación Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Cas9 protein from Streptococcus pyogene serotype M1.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.