missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CRISPR-Cpf1 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CRISPR-Cpf1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3D3-F7 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:5000 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?