Learn More
Crk Monoclonal Antibody (3G11C1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA515891
376.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12827912
  • 564.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
MA5-15891 targets CRK in indirect ELISA, FACS, IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15891 immunogen is purified recombinant fragment of human CRK expressed in E. Coli. . MA5-15891 detects CRK which has a predicted molecular weight of approximately 42kDa.
The Crk-I and Crk-II forms differ in their biological activities. Crk-II has less transforming activity than Crk-I. Crk- II mediates attachment-induced MAPK8 activation, membrane ruffling and cell motility in a Rac-dependent manner. Involved in phagocytosis of apoptotic cells and cell motility via its interaction with DOCK1 and DOCK4. May regulate the EFNA5-EPHA3 signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Crk Monoclonal Antibody (3G11C1), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated