Learn More
Retsch™ Molino de impacto de cruz SK 300
Código de producto. 15869264 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Incluye:
Placas con deflectores de acero 1.1740
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15869264
Marca: Retsch™ 20.751.0004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El molino de impacto de cruz Retsch™ SK 300 es adecuado para la reducción de tamaño fino y grueso, ya sea en lotes o de forma continua.
  • Con impacto de cruz, placas con deflectores, manguera de filtro de 240 mm y recipiente colector
  • Motor trifásico con convertidor de frecuencia
  • Adecuado para el funcionamiento por lotes de grandes cantidades
  • Velocidad ajustable para aplicaciones distintas
  • Finura final definida debido a tamices inferiores con tamaños de abertura de 0,12 a 10 mm
  • Fácil limpieza gracias al inserto de molienda, rotor y tamiz intercambiables a presión
  • Amplia gama de accesorios, incluidos varios sistemas de recogida y alimentación, rotores y tamices
  • Freno del motor eléctrico
  • Dispositivo de bloqueo central
  • Ciclón opcional disponible
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 700 x 600 x 1200 mm
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz
Incluye Placas con deflectores de acero 1.1740
Material Hierro fundido
Fase Conexión monofásica
Velocidad De 2000 a 4000 rpm