Learn More
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 3
368.00€ - 4184.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. |
---|---|
Tipo de producto | Cytodex 3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11329981
|
Cytiva
17-0485-01 |
10 g |
368.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11399971
|
Cytiva
17-0485-02 |
100 g |
1137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11309981
|
Cytiva
17-0485-03 |
500 g |
4184.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cytodex 3, formed by chemically coupling a thin layer of denatured collagen to the cross-linked dextran matrix, is the microcarrier of choice for cells that may be difficult to culture in vitro. Microcarrier culture is a technique which makes possible the practical high yield culture of anchorage-dependent cells. Cytodex has been specifically developed for the culture of a wide range of animal cells in culture volumes ranging from a few milliliters to more than six thousand liters. Using Cytodex in simple suspension culture systems provides yields of several million cells per milliliter. Formed by substituting a cross-linked dextran matrix with positively charged DEAE groups distributed throughout the matrix, is a general purpose microcarrier.- Designed for culture of primary cells or those with an epithelioid morphology, especially cells with low plating-efficiency or differentiated or sensitive cell-types which are normally difficult to grow, e.g., hepatocytes, endocrine cells.
- Contains a layer of acid-denatured porcine collagen (gelatin) on the surface of the microporous matrix.
- Designed to yield harvested cells of the highest viability.
- Transparent for easy microscopic examination of attached cells.
Especificaciones
Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. | |
Cytodex 3 |