Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Usar con contenedores, recipientes, agitadores y placas calientes de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
7.95€ - 41.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Cruz |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11898932
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm |
23.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11521983
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11808942
|
Fisherbrand™
001.2402 |
20 x 20 x 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16255791
|
Fisherbrand™
001.2403 |
25 x 25 x 9mm |
27.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11828942
|
Fisherbrand™
001.2404 |
30 x 30 x 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16275791
|
Fisherbrand™
001.2405 |
38 x 38 x 11 mm |
41.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Utilícelos con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
- Agitador magnético estable de uso general
- Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Cruz |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |