Learn More
Fisherbrand™ Cajas para barras de agitación, en forma de cruz
Código de producto. 11517223 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
195mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 11517223
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una agitación estable y de uso general. Las cajas para barras de agitación Fisherbrand™, con forma de cruz están isostáticamente moldeado en plástico de PTFE puro, aprobado por la FDA.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 95mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 30mm
Incluye Cinco barras agitadoras transversales, una de cada tamaño (10 x 10, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30, 38 x 38 mm)
Anchura (métrico) 95mm
Longitud (métrico) 195mm
Cantidad 1 unidad