Learn More
Thermo Scientific™ Crossflow Filtration Accessory Pack
The Crossflow Filtration Accessory Pack features all necessary components including the feed line, return line, filtrate line, and pressure gauge.
Marca:  Thermo Scientific™ A57937
Código de producto. 18031663
  • 46.72€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
The Crossflow Filtration Accessory Pack features all necessary components including the feed line, return line, filtrate line, and pressure gauge.
Accessory pack includes:
• Feed line
• Return line
• Filtrate line
• Pressure gauge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Sistemas de filtración
No estéril
Each
Reutilizable
PVC, Polipropileno, Acero inoxidable
Feed line, return line, filtrate line, and pressure gauge
Certificado de calidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Crossflow Filtration Accessory Pack > Accessory Pack